Learn More
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 430, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marque: Invitrogen A11063
228.67 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Product will be shipped at Room Temperature.
Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry.Spécification
Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed | |
Polyclonal | |
Alexa Fluor 430 | |
Goat | |
purified | |
RUO | |
Mouse | |
Liquid |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry | |
2 mg/mL | |
PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5 | |
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains | |
500 μL | |
Secondary | |
4° C, store in dark | |
IgG |