Learn More
Goat anti-Cat Whole Serum (Forensic) Polyclonal Antibody, MP Biomedicals
Marque:  MP Biomedicals 0855999
Code produit. 11454325
  • 216.24€ / 2mL
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Host Species: Goat
Species Reactivity: Cat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Whole Serum
Unconjugated
2 mL
Feline
Polyclonal
Goat
Primary
Lyophilized