Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disque à membrane GN-6 Metricel™
Membrane de 0,45 μm certifiée pour l’analyse microbiologique, conforme ou dépassant les spécifications réglementaires.
107.00€ - 186.00€
Spécification
Matériau | Ester de cellulose mixte hydrophile |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 100/boîte |
Épaisseur (métrique) | 152 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17154531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
63068 |
25 mm | unie |
107.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17164531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
63069 |
47 mm | unie |
168.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17144531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
63020 |
47 mm | Quadrillé |
176.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
64382 |
37 mm | unie |
186.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17174531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
64191 |
25 mm | Quadrillé |
124.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les esters de cellulose mixte sont les milieux filtrants les plus acceptés pour l’analyse microbiologique et permettent une récupération maximale des organismes
- La grille de quadrillage à points unique fournit des conseils pour quantifier les colonies bactériennes sans inhibition ou amélioration de la croissance
- Convient à l’analyse microbiologique à l’aide de la technique de filtre à membrane. Chaque boîte contient une certification signée pour vos dossiers permanents
- La variété d’options d’emballage répond à tous les besoins. Disponibles en conditionnement individuel S-Packs, en boîtes autoclavables ou en boîtes non stériles
- À utiliser avec les milieux nutritifs pour des niveaux de croissance élevés et une identification facile des contaminants
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
Ester de cellulose mixte hydrophile | |
Non stérile | |
152 μm |
0,45 μm | |
100/boîte |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Membranes: cellulose nitrate and esters of cellulose
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose