Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane GN-6, 0,45 μm
Membrane de 0,45 μm certifiée pour l’analyse microbiologique, conforme ou dépassant les spécifications réglementaires.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 66068
564.30 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
blanc | |
MCE | |
5 x 200/boîte | |
Gridded |
En vrac avec séparateurs en parchemin | |
0,45 μm | |
Gamma Irradiated | |
47 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane GN-6, 0,45 μm > Quadrillée, 5 x 200/boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu