Learn More
Glyoxal, 40 % p/p solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473197
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Glyoxal is used to prepare 4,5-dihydroxy-2-imidazolidinone by condensation with urea. It finds application in leather tanning process, textile finishes and paper coatings. It is an important building block in the synthesis of imidazoles. It acts as a solubilizer and cross-linking agent in polymer chemistry. Further, it is used as a fixative for histology to preserve cells in order to examine under a microscope.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le glyoxal est utilisé pour préparer la 4,5-dihydroxy-2-imidazolidinone par condensation avec l’urée. Il est utilisé dans le procédé de tannage du cuir, les finitions textiles et les revêtements en papier. C’est un important bloc de construction dans la synthèse des imidazoles. Il agit comme solubilisateur et agent réticulé dans la chimie des polymères. De plus, il est utilisé comme fixateur pour l’histologie afin de préserver les cellules pour les examiner sous un microscope.
Solubilité
Miscible à l’eau, au méthanol et au diméthylsulfoxyde.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la chaleur. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants, l’oxygène, les peroxydes, les amides, les amines, les matières contenant de l’hydroxy, l’acide nitrique et les aldéhydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-22-2
Formule moléculaire C2H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 58.036
Numéro MDL MFCD00006957
Clé InChI LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
CID PubChem 7860
ChEBI CHEBI:34779
Nom IUPAC oxaldéhyde
SMILES C(=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxal
Point de fusion -14°C
Densité 1.271
Point d’ébullition 104°C
Formule linéaire HCOCHO
Indice de réfraction 1.409
Quantité 10,000 mL
Beilstein 1732463
Merck Index 14,4509
Informations sur la solubilité Miscible with water,methanol and dimethylsulfoxide.
Poids de la formule 58.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 % p/p de sol. aqueuse