Learn More
Glycylglycine, solution tampon 0,2 M, pH 8,5, Thermo Scientific™
47.70€ - 72.70€
Identifiants chimiques
CAS | 556-50-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.119 |
Numéro MDL | MFCD00008130 |
Clé InChI | YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 11163 |
ChEBI | CHEBI:17201 |
Nom IUPAC | 2-[(2-aminoacétyl)amino]acide acétique |
SMILES | C(C(=O)NCC(=O)O)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15413439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60717.AE |
100 mL |
47.70€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15423439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60717.AK |
250 mL |
72.70€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
556-50-3 | |
132.119 | |
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:17201 | |
C(C(=O)NCC(=O)O)N |
C4H8N2O3 | |
MFCD00008130 | |
11163 | |
2-[(2-aminoacétyl)amino]acide acétique |
Spécification
Glycylglycine buffer soln. | |
Incolore | |
8.5 | |
C4H8N2O3 | |
MFCD00008130 | |
C(C(=O)NCC(=O)O)N | |
132.119 | |
CHEBI:17201 |
556-50-3 | |
Solution de tampon 0,2M | |
Liquide | |
Odorless | |
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N | |
2-[(2-aminoacétyl)amino]acide acétique | |
11163 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui