Learn More
Acide glycolique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11985071
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-14-1
Formule moléculaire C2H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 76.051
Clé InChI AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
CID PubChem 757
ChEBI CHEBI:17497
Nom IUPAC 2-Acide hydroxyacétique
SMILES C(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycolic acid
Point de fusion 72,0°C à 80,0°C
Point d’ébullition 100,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire HOCH2CO2H
Beilstein 03, 228
Merck Index 15, 4534
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble dans l’eauAutres solubilités : soluble dans l’alcool, l’éther, l’acide acétique et l’acétone
Poids de la formule 76.04
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 2,5kg
Point d’éclair >300°C
Spectre IR Conforme à la réf
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Cristaux adhérents
Tension de vapeur Tension de vapeur :8,1 mmHg à 80°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glycolic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.