Learn More
Glycogène, à partir dʼhuîtres, Ultrapure, de Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Glycogène |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Quantité | 100 g |
Forme physique | Poudre |