Learn More
Chlorhydrate d’ester éthylique de glycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.60€ - 304.00€
Identifiants chimiques
CAS | 623-33-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10ClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.579 |
Numéro MDL | MFCD00012871 |
Clé InChI | TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor |
CID PubChem | 2723640 |
Nom IUPAC | éthyl 2-aminoacétate ; chlorhydrate |
SMILES | CCOC(=O)CN.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11484073
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10315.22 |
100 g |
29.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494073
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10315.36 |
500 g |
78.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404083
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10315.0E |
2500 g |
304.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Glycine ethyl ester (GEE) is used in conjunction with N-(3-Dimethylaminopropyl)-N?-ethylcarbodiimide (EDC) for carboxyl-foot printing studies of proteins. The GEE/EDC protocol effects specific derivatization of glutamate and aspartate carboxyl side chains on intact proteins. This reaction is readily done under aqueous conditions at physiological pH. It is mainly used as a pharmaceutical raw material. Glycine ethyl ester hydrochloride is an important intermediate for preparing chrysanthemic acid or two chlorine chrysanthemic acid and is mainly used in the synthesis of anti-inflammatory drugs, but also can be used for the synthesis of four imidazole acetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’ester éthylique de la glycine (GEE) est utilisé conjointement avec le N-(3-Diméthylaminopropyl)-N′-éthylcarbodiimide (EDC) pour les études d’empreinte du carboxyle sur les protéines. Le protocole GEE / EDC effectue la dérivatisation spécifique des chaînes latérales carboxyle du glutamate et de l’aspartate sur des protéines intactes. Cette réaction est facile à obtenir dans des conditions aqueuses à un pH physiologique. Il s’utilise principalement comme matière première pharmaceutique. Le chlorhydrate d’ester éthylique de la glycine est un intermédiaire important pour la préparation de l’acide chrysanthémique ou de deux acides chrysanthémiques chlorés. Il s’utilise principalement dans la synthèse des médicaments anti-inflammatoires, mais il est également possible de l’utiliser pour la synthèse de quatre acides acétiques imidazoles.
Solubilité
Soluble dans l’eau (>1000 mg/ml à 20°C), l’éthanol, le DMSO et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de l’humidité.
Identifiants chimiques
623-33-6 | |
139.579 | |
TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N | |
2723640 | |
CCOC(=O)CN.Cl |
C4H10ClNO2 | |
MFCD00012871 | |
glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor | |
éthyl 2-aminoacétate ; chlorhydrate |
Spécification
Glycine ethyl ester hydrochloride | |
623-33-6 | |
MFCD00012871 | |
glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor | |
TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl 2-aminoacétate ; chlorhydrate | |
2723640 | |
99% |
144°C to 148°C | |
C4H10ClNO2 | |
3594034 | |
Soluble in water (>1000mg/ml at 20°C),ethanol,DMSO,and methanol. | |
CCOC(=O)CN.Cl | |
139.579 | |
139.58 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P310
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-787-4
missing translation for 'rtecsNumber' : MC0525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only