Learn More
Glycine, qualité d’électrophorèse, MP Biomedicals
56-40-6 Pureté : > > > 99,5 % de métaux lourds (sous forme de Pb) : < < 10 ppm utilisés pour la préparation des tampons de Tris-glycine
175.96€ - 683.70€
Identifiants chimiques
CAS | 56-40-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H5NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 75.07 |
Numéro MDL | MFCD00008131 |
Clé InChI | DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine |
CID PubChem | 750 |
ChEBI | CHEBI:15428 |
Nom IUPAC | acide 2-aminoacétique |
SMILES | NCC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11481642
|
MP Biomedicals
04808822 |
1 kg |
175.96€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11491642
|
MP Biomedicals
04808831 |
5 kg |
683.70€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- La glycine est un composant des tampons de fonctionnement de Tris-glycine et de Tris-glycine-SDS pour l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide.
- Glycine is also a component of Towbin's transfer buffer for Western blots. (La glycine est également un composant du tampon de transfert de Towbin pour les transferts Western.)
- Il s'agit d'un neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière et d'un régulateur allostérique des récepteurs NMDA.
Identifiants chimiques
56-40-6 | |
75.07 | |
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N | |
750 | |
acide 2-aminoacétique |
C2H5NO2 | |
MFCD00008131 | |
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine | |
CHEBI:15428 | |
NCC(O)=O |
Spécification
Glycine | |
56-40-6 | |
C2H5NO2 | |
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine | |
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N | |
acide 2-aminoacétique | |
75.07 | |
CHEBI:15428 | |
Électrophorèse | |
≤0.0065% | |
2,35 à 25°C |
451°F | |
4 (0,2 molaire de solution aqueuse) | |
MFCD00008131 | |
Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ethanol (95%). Almost insoluble in ether. | |
NCC(O)=O | |
≤0.0065% | |
750 | |
≥99.5% | |
1.1607 g/mL | |
Poudre |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure et non à une utilisation directe par l’homme.