Learn More
Glycérol, puriss., Honeywell
164.79€ - 3462.87€
Identifiants chimiques
CAS | 56-81-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.09 |
Numéro MDL | MFCD00004722 |
Clé InChI | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn |
CID PubChem | 753 |
ChEBI | CHEBI:17754 |
Nom IUPAC | propane-1,2,3-triol |
SMILES | OCC(O)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15681470
|
Honeywell Riedel-de Haën
15523-1L |
1 L |
164.79€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15611480
|
Honeywell Riedel-de Haën
15523-5L |
5 L |
708.68€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15631480
|
Honeywell Riedel-de Haën
15523-70KG |
70 kg | |||||||
15691470
|
Honeywell Riedel-de Haën
15523-250KG |
250 kg |
3462.87€
250kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
56-81-5 | |
92.09 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
753 | |
propane-1,2,3-triol |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
CHEBI:17754 | |
OCC(O)CO |
Spécification
Glycerol | |
56-81-5 | |
160°C (320°F) | |
698°F | |
HOCH2CH(OH)CH2OH | |
NONH for all modes of transport | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
OCC(O)CO | |
92.09 | |
3.1 (vs air) | |
92.09g/mol | |
99 to 101% (alkalimetric) |
Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC. | |
1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C | |
≤0.01% (as SO4) | |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
635685 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
propane-1,2,3-triol | |
753 | |
CHEBI:17754 | |
1mmHg (20°C) | |
puriss. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-289-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MA8050000
Identifiant produit
- Glycerol