Learn More
Colorant de chargement de gel glycérol, 5X (contient 30 % de glycérol/biol. moléculaire), Fisher BioReagents
54.85€ - 74.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol Gel-Loading Dye, 5X
Note relative au nom Contains 30% Glycerol
CAS 56-81-5, 7732-18-5
Absorbance 0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU
Couleur Incolore
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10205263
Afficher les documents
Fisher BioReagents
BP645-1
1 mL Poly Tube Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10400084
Afficher les documents
Fisher BioReagents
BP645-5
5 mL Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce colorant est ajouté aux échantillons d’ADN et d’ARN avant l’électrophorèse sur gels d’agarose.
Spécification
Spécification
Glycerol Gel-Loading Dye, 5X
56-81-5, 7732-18-5
Incolore
Glycerol (30%), Proprietary Components (<6%), and Water
Contains 30% Glycerol
0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU
Biologie moléculaire
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT