Learn More
Glycérol formel, plus de 99 %, mélange d’isomères, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
25.33€ - 143.72€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Glycerol formal |
---|---|
Note relative au nom | 99+% |
CAS | 4740-78-7, 5464-28-8 |
Densité | 1.2100g/mL |
pH | 4.0 to 6.5 (10% soln.) |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10083230
|
Thermo Scientific Acros
259770050 |
5 mL | Flacon en verre |
25.33€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10490511
|
Thermo Scientific Acros
259772500 |
250 mL | Flacon en verre |
136.68€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10063270
|
Thermo Scientific Acros
259775000 |
500 mL | Flacon en verre |
143.72€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Glycerol formal | |
4740-78-7, 5464-28-8 | |
4.0 to 6.5 (10% soln.) | |
97°C | |
99% min. Sum of alpha-and beta-isomers (GC) | |
C4H8O3 | |
MFCD00003218 | |
1.21 | |
104.11 | |
104.11 | |
Liquide |
99+% | |
1.2100g/mL | |
193.0°C to 195.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
1.4500 to 1.4520 | |
14, 4485 | |
(50% in water) Clear | |
16 mPa.s (20°C) | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS d’exposition p
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 225-248-9
- Glycerol formal, mixture of approx. 55% 5-Hydroxy-1,3-dioxane and approx. 45% 4-Hydroxymethyl-1,3-dioxolane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only