Learn More
Glycérol, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10591211
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 l
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Note relative au nom Extra Pure
Informations sur la décomposition >290°C
Point de fusion 18.0°C
Densité 1.2610g/mL
Point d’ébullition 290.0°C
Point d’éclair 160°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4716
Quantité 25 L
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Gravité spécifique 1.261
Informations sur la solubilité Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Poids de la formule 92.09
Tension de vapeur 0.003mbar at 50°C
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide visqueux