Learn More
Glycérol, > 99 %, hautement purifié, MP Biomedicals™
203.52€
Identifiants chimiques
CAS | 56-81-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.09 |
Numéro MDL | MFCD00004722 |
Clé InChI | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn |
CID PubChem | 753 |
ChEBI | CHEBI:17754 |
Nom IUPAC | propane-1,2,3-triol |
SMILES | OCC(O)CO |
Description
Identifiants chimiques
56-81-5 | |
92.09 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
753 | |
propane-1,2,3-triol |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
CHEBI:17754 | |
OCC(O)CO |
Spécification
Glycerol | |
Incolore | |
>99% | |
C3H8O3 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
OCC(O)CO | |
92.09 | |
CHEBI:17754 | |
Hautement purifié |
56-81-5 | |
1.2613 g/cu cm at 20°C (Lit.) | |
Odorless | |
MFCD00004722 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
propane-1,2,3-triol | |
753 | |
92.09 | |
Liquide sirupeux |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stocker à température ambiante (15 à 30°C).