Learn More
Glycérol, réactif ACS, ≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Réactif ACS, ≥ 99,5%
80.09€ - 2093.55€
Identifiants chimiques
CAS | 56-81-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.09 |
Numéro MDL | MFCD00004722 |
Clé InChI | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn |
CID PubChem | 753 |
ChEBI | CHEBI:17754 |
Nom IUPAC | propane-1,2,3-triol |
SMILES | OCC(O)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15667890
|
Honeywell-Riedel-de Haen
G7893-500ML |
500 mL | Poly bottle | ||||||
15637890
|
Honeywell-Riedel-de Haen
G7893-1L |
1 L | Poly bottle | ||||||
15647890
|
Honeywell-Riedel-de Haen
G7893-2L |
2 L | Flacon poly | ||||||
15658490
|
Honeywell-Riedel-de Haen
G7893-4L |
4 L | Flacon poly |
616.98€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15657890
|
Honeywell-Riedel-de Haen
G7893-4X4L |
4 x 4 L | Flacon en verre |
2093.55€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
56-81-5 | |
92.09 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
753 | |
propane-1,2,3-triol |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
CHEBI:17754 | |
OCC(O)CO |
Spécification
Glycerol | |
18°C | |
1.25g/mL | |
290°C (1013 hPa) | |
698°F | |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
635685 | |
Completely miscible in water | |
OCC(O)CO | |
92.09 | |
3.1 (vs air) | |
92.09g/mol | |
≥99.5% |
56-81-5 | |
Colorless | |
Neutral | |
160°C (320°F) | |
Odorless | |
HOCH2CH(OH)CH2OH | |
NONH for all modes of transport | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
propane-1,2,3-triol | |
753 | |
CHEBI:17754 | |
1mmHg (20°C) | |
Liquid |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-289-5