Learn More
Glycérine, 100 % végétale, USP, J.T.Baker™
295.00€ - 2640.00€
Identifiants chimiques
CAS | 56-81-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.09 |
Numéro MDL | MFCD00004722 |
Clé InChI | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn |
CID PubChem | 753 |
ChEBI | CHEBI:17754 |
Nom IUPAC | propane-1,2,3-triol |
SMILES | OCC(O)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15587974
|
Avantor J.T.Baker
2142-01 |
500 mL | Flacon en verre ambré à col étroit |
295.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15597974
|
Avantor J.T.Baker
2142-03 |
4 L | Flacon en verre ambré à col étroit |
1285.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15507984
|
Avantor J.T.Baker
2142-07 |
19 L | Seau en PE |
2640.00€
19L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
56-81-5 | |
92.09 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
753 | |
propane-1,2,3-triol |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
CHEBI:17754 | |
OCC(O)CO |
Spécification
Glycerin | |
199.00°C | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
OCC(O)CO | |
92.09 | |
CHEBI:17754 | |
100% Vegetable Based |
56-81-5 | |
C3H8O3 | |
1L = 1.26kg | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
propane-1,2,3-triol | |
753 | |
92.1 | |
USP |