Learn More
Glutathion, 98 %, pour analyse, réduit, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11975721
Glutathion, 98 %, pour analyse, réduit, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11975721
500 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11975721
Marque: Thermo Scientific Acros 120005000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-18-8
Formule moléculaire C10H17N3O6S
Poids moléculaire (g/mol) 307.32
Numéro MDL MFCD00065939
Clé InChI RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonyme glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
CID PubChem 124886
ChEBI CHEBI:16856
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxyméthylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoïque
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutathione
Note relative au nom For analysis, Reduced
Point de fusion 182.0°C to 192.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 04,II,931
Merck Index 15,4511
Conditions de rotation spécifiques − 16.50 (20.00°C c=2,H2O)
Rotation spécifique − 16.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble. Other solubilities: freely soluble in dilute alcohol and dimethyl-, formamide, almost insoluble in ethanol
Poids de la formule 307.32
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Analyse
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Glutathione reduced
Nom du produit
Glutathion, 98 %, pour analyse, réduit, Thermo Scientific Chemicals >