Learn More
Dichlorure de glutaryle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
50.90€ - 141.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2873-74-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H6Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.01 |
Numéro MDL | MFCD00000755 |
Clé InChI | YVOFTMXWTWHRBH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glutaryl dichloride, glutaryl chloride, glutaroyl chloride, glutaric acid dichloride, 1,3-bis chlorocarbonyl propane, glutaroyl dichloride, glutaryl chloride 7ci,8ci, glutaryldichloride, glutarylchloride, glutaric acid chloride |
CID PubChem | 17887 |
Nom IUPAC | dichlorure de pentanedioyl |
SMILES | C(CC(=O)Cl)CC(=O)Cl |
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10102870
|
Thermo Scientific Acros
119990250 |
25 mL | Flacon en verre |
50.90€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10676112
|
Thermo Scientific Acros
119991000 |
100 mL | Flacon en verre |
141.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
2873-74-7 | |
169.01 | |
YVOFTMXWTWHRBH-UHFFFAOYSA-N | |
17887 | |
C(CC(=O)Cl)CC(=O)Cl |
C5H6Cl2O2 | |
MFCD00000755 | |
glutaryl dichloride, glutaryl chloride, glutaroyl chloride, glutaric acid dichloride, 1,3-bis chlorocarbonyl propane, glutaroyl dichloride, glutaryl chloride 7ci,8ci, glutaryldichloride, glutarylchloride, glutaric acid chloride | |
dichlorure de pentanedioyl |
Especificaciones
Glutaryl dichloride | |
2873-74-7 | |
1.3240g/mL | |
106°C | |
97% | |
ClCO(CH2)3COCl | |
MFCD00000755 | |
1.324 | |
Solubility in water: reacts with water. | |
C(CC(=O)Cl)CC(=O)Cl | |
169.01 | |
169.01 | |
Liquide |
97% | |
Brun rouge ou incolore à jaune | |
216.0°C to 218.0°C | |
Authentique | |
C5H6Cl2O2 | |
1.4720 to 1.4760 | |
02, 634 | |
glutaryl dichloride, glutaryl chloride, glutaroyl chloride, glutaric acid dichloride, 1,3-bis chlorocarbonyl propane, glutaroyl dichloride, glutaryl chloride 7ci,8ci, glutaryldichloride, glutarylchloride, glutaric acid chloride | |
YVOFTMXWTWHRBH-UHFFFAOYSA-N | |
dichlorure de pentanedioyl | |
17887 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection /des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 220-711-1
missing translation for 'rtecsNumber' : SA2583000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Glutaryl dichloride
Palabra de advertencia
- Dangers
Clasificación
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Consejos de prudencia
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.