Learn More
Dialdéhyde glutarique, qualité microscopie électronique, solution aqueuse à 25 %, purifié, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 233281000
164.27 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21665" pour bénéficier de cette offre.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Glutaric dialdehyde, electron microscopy grade | |
111-30-8, 7732-18-5 | |
1.0600g/mL | |
101°C | |
C5H8O2 | |
1.373 | |
100 mL | |
01,411 | |
1.06 | |
Solubility in water: soluble | |
O=CCCCC=O | |
100.12 | |
CHEBI:64276 | |
25 to 27 wt% | |
Solution |
Purified | |
-5.0°C | |
3.1 to 4.5 (25°C) | |
Flacon en verre | |
OHC(CH2)3CHO | |
MFCD00007025 | |
01, 776 | |
15, 4508 | |
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde | |
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N | |
pentanedial | |
3485 | |
100.12 | |
E.M. |
Sécurité et traitement
- Glutaric dialdehyde, 25 wt.% solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.