Learn More
Glutaraldéhyde, 25 % solution aq., Thermo Scientific Chemicals
26.47€ - 91.46€
Identifiants chimiques
CAS | 111-30-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.12 |
Numéro MDL | MFCD00007025 |
Clé InChI | SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde |
CID PubChem | 3485 |
ChEBI | CHEBI:64276 |
Nom IUPAC | pentanedial |
SMILES | O=CCCCC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11448900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17876.AE |
100 mL |
26.47€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17876.AP |
500 mL |
29.37€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17876.0F |
2500 mL |
91.46€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Glutaraldehyde is used for cross-linking proteins and polyhydroxy materials. Also used as a fixative for tissues and as an amine-reactive homobifunctional crosslinker. It is also used in coupling reaction of biotin hydrazides to nucleic acids which is useful for conjugating fluorescent hydrazides and hydroxylamines to DNA and for stabilization ofproteins on agarose beads,activation of polystyrene and glass, for immobilization of antibodies and antigens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe glutaraldéhyde est utilisé pour la réticulation des protéines et des matériaux polyhydroxy. Également utilisé comme fixateur pour les tissus et comme réticulateur homoboifunctionnel réactif aux amines et comme désinfectant pour les équipements médicaux. Il est également utilisé pour coupler la réaction des hydrazures de biotine aux acides nucléiques, ce qui est utile pour conjuguer les hydrazides fluorescents et les hydroxylamines à l’ADN et pour stabiliser les protéines sur les billes d’agarose, activer le polystyrène et le verre, pour l’immobilisation des anticorps et des antigènes. C’est un désinfectant qui est rapidement efficace contre les formes végétatives des bactéries Gram-positif et Gram-négatif.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’éthanol, au benzène, à l’éther, à l’acétone, au dichlorométhane, à l’éthylacétate, à l’isopropanol, au n-hexane et au toluène.
Remarques
Sensible à la chaleur et à l’air. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
111-30-8 | |
100.12 | |
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N | |
3485 | |
pentanedial |
C5H8O2 | |
MFCD00007025 | |
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde | |
CHEBI:64276 | |
O=CCCCC=O |
Spécification
Glutaraldehyde | |
1.062 | |
C5H8O2 | |
1.373 | |
UN2922 | |
14,4472 | |
Miscible with water,ethanol,benzene,ether,acetone,dichloromethane,ethylacetate,isopropanol,n-hexane and toluene. | |
O=CCCCC=O | |
100.12 | |
CHEBI:64276 | |
25 % de solution aqueuse |
111-30-8 | |
0.25 | |
OHC(CH2)3CHO | |
MFCD00007025 | |
605390 | |
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde | |
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N | |
pentanedial | |
3485 | |
100.12 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H334-H314-H302-H317
Toxic if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P284-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302+H332-H314-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-856-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MA2450000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
- Glutaraldehyde, 25% aq. soln.
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .