Learn More
GLUT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène GLUT1
Concentration 0.23 mg/mL
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16811395
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
21829-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16801395
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
21829-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
21829-1-AP antibody can also detect the 25 kDa degradation protein in SDS-PAGE.
Facilitative glucose transporter. This isoform may be responsible for constitutive or basal glucose uptake. Has a very broad substrate specificity; can transport a wide range of aldoses including both pentoses and hexoses.
Spécification
Spécification
GLUT1
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P11166, P17809
20525, 24778, 6513
GLUT1 Fusion Protein Ag16282
Primary
-20°C
SLC2A1
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DYT17, DYT18, GLUT, GLUT 1, GLUT1, HepG2 glucose transporter, PED, SLC2A1
SLC2A1
IgG
Antigen Affinity Chromatography