Learn More
GLTP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | GLTP |
---|---|
Concentration | 0.25 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837513
|
Proteintech
10850-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16827513
|
Proteintech
10850-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Accelerates the intermembrane transfer of various glycolipids. Catalyzes the transfer of various glycosphingolipids between membranes but does not catalyze the transfer of phospholipids. May be involved in the intracellular translocation of glucosylceramides.Spécification
GLTP | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
B0BNM9, Q9JL62, Q9NZD2 | |
288707, 51228, 56356 | |
GLTP Fusion Protein Ag1293 | |
Primary | |
-20°C | |
GLTP |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GLTP, glycolipid transfer protein | |
Gltp | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |