missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutexil™ Gants bleus en nitrile sans poudre
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
- Non poudré
- Nitrile
- Fournis dans des boîtes distributrices pratiques
- Non stérile
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | NQA 1,5, normes EN 455-1-2 et 3, EN 420, CE |
Couleur | Bleu |
Jetable | Single-use |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | M |
Stérilité | Non stérile |
Type de manchette de gant | À bord roulé |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'