Learn More
Labconco™ Gants, manches et mains pour boîte à gants
Les gants, les manchettes et les mains de la boîte à gants sont disponibles dans une variété de tailles, de matériaux et d’épaisseurs pour s’adapter à votre application spécifique. Faites votre choix parmi le néoprène, le latex, le CSM ou le butyle.
349.00€ - 789.00€
Spécification
Hand | Ambidextres |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001 |
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions | Épaisseur (impériale) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions | Épaisseur (impériale) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16467130
|
Labconco™
5005601 |
Butyle | 9,75 | 15 mil | Noir |
775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11781489
|
Labconco™
5005600 |
Néoprène | 9,75 | 15 mil | Noir |
789.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17993052
|
Labconco™
5006100 |
Néoprène | 9 | 17 mil | Noir |
349.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17897097
|
Labconco™
5005800 |
Néoprène | 19 | Noir |
559.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Gants pour boîte à gants : une paire/sachet, une seule pièce, sans couture, avec joints toriques
- Néoprène ; taille 9,75
- Épaisseur de 17 microns
- CSM (caoutchouc polyéthylène chlorosulfoné) ; tailles disponibles : 8,5 ou 9,75
- Également connu sous le nom d’hypalon
- Résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux produits chimiques oxydants
- Épaisseur de 15 microns
- Butyle ; tailles disponibles : 8,5 et 9,75
- Assure une imperméabilité élevée à la vapeur d’eau, aux gaz et aux produits chimiques toxiques
- Résistant aux solvants oxygénés et à la plupart des produits chimiques oxydants
- Épaisseur de 15 microns
Manchettes de boîte à gants
- Manchettes droites en néoprène
- Pour une utilisation avec des mains en néoprène ou en latex
- Avec joints toriques et ressorts
Mains pour boîte à gants : à utiliser avec les manchettes en néoprène droites ou en accordéon
- Néoprène disponible en tailles 7,5, 9 ou 10
- Épaisseur de 17 microns
- Léger et en relief avec une finition de maintien ferme
- Latex disponible en tailles 7 ou 9
- Épaisseur de 9 microns
- Blanc, de type chirurgical
Spécification
Ambidextres | |
Non stérile | |
ISO 9001 |