Learn More
Plas Labs™ Boîte à gants, série 830, taille C, 3 gants
Marque: Plas Labs™ 830ABD/EXP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Boîte à gants 'Compacte'• Pesée de poudres
• Filtration HEPA et charbon actif
• Forme cubique facilitant les manipulations sur balance
• Application
• Pesée de produits toxiques, amiante..
• Mesure de matières sèches ou détermination du % d'humidité de solutions aqueuses, adhésifs, produits chimiques, papiers et produits faiblement radioactifs
• Construction
• Chambre de travail en acrylique transparent imperméable à l'oxygène.Fond en plastique thermoformé.Couvercle supérieur amovible permettant le passage de matériel volumineux (hauteur intérieure 76cm)
• Différence de pression maximale à l'intérieur de la chambre: 15 mbar
• Système d'ouverture automatique de la porte lorsque les pressions du sas et de la chambre sont à l'équilibre.Valve de compensation de pression réglable pour compenser les fluctuations liées aux manipulations
• Filtre particulaire HEPA pour élimination des particules >0,3μm
• Filtre moléculaire charbon actif pour adsorption des vapeurs chimiques
• Equipements interne
• Gants Hypalon, excellente compatibilité chimique et résistance aux UV
• Taille 9, longueur 75cm, épaisseur 0,4mm
• 4 vannes, 2 sur la chambre, 2 sur le sas de transfert
• Vacuomètre sur le sas de transfert
• 3 prises électriques internes
• Boîte à gants