Learn More
Plas Labs™ Boîte à gants, 830-ABB
Boîte à gants analytique compacte qui minimise les courants d’air et optimise l’efficacité de la balance. La boîte à gants Plas Labs™, 830-ABB offre propreté, sécurité, confinement complet, portabilité et atmosphère sans traction.
Marque:  Plas Labs™ 830ABB/EXP
Code produit. 11877132
  • 12015.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La partie supérieure est amovible pour faciliter l’installation de l’équipement
  • Quatre vannes de gaz de purge (deux sur la chambre de transfert et deux sur la chambre principale)
  • Plateau de mise à niveau blanc pour un transfert de liquides simplifié
  • Toutes les pinces en acier inox entièrement réglables
  • Gants Hypalon ambidextres blancs pour une meilleure résistance aux produits chimiques et aux U.V.
  • Barrette de sortie électrique multiple de qualité hospitalière homologuée U.L. et C.S.A.
  • La valve de dépressurisation minimise la “résistance” du gant
  • Filtres H.E.P.A. et à boîte à vapeur organique (remplaçable)
  • Garantie standard et manuelle
  • La chambre de transfert mesure 12 po de long x 11 po de diamètre (dia. int.).
Spécification
Spécification
77 cm
79 cm
498 L
125 cm
74 cm
77 cm
300 lb
89 cm