Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset en carbone vitreux pour la croissance de cristaux
Le carbone glassy offre une grande pureté, une résistance à la corrosion, une stabilité thermique et une structure imperméable aux gaz et aux liquides.
Marque: Thermo Scientific Chemicals 039015.KT
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soumis à un traitement thermique à haute température qui confère des propriétés de matériaux spéciaux, notamment une force et une résistance à la corrosion nettement améliorées.Le carbone vitreux offre :
- Résistance à tous les agents de décomposition humides
- Aucun effet de mémoire (adsorption et libération incontrôlées d’éléments étrangers)
- Aucune contamination des échantillons analytiques
- Stabilité des mélanges acides et alcalins
- Aucun effet humide des fontes métalliques
- Une bonne résistance aux chocs thermiques permet un temps de chauffage et de refroidissement rapide
- Résistance à l’usure abrasive
- Bonne conductivité électrique
Spécification
Bottom Angle: 90 deg. | |
Pour la croissance en cristal | |
14mm | |
Creuset en carbone vitreux |
Glassy Carbon | |
7mL | |
100mm | |
14mm |
RUO – Research Use Only