Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bécher en carbone vitreux, Thermo Scientific Chemicals
Le carbone glassy offre une grande pureté, une résistance à la corrosion, une stabilité thermique et une structure imperméable aux gaz et aux liquides.
509.54€ - 930.63€
Spécification
Matériau | Carbone glasseux |
---|---|
Quantité | Pièce |
Type | Bécher |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15476285
|
Thermo Scientific Chemicals
039023.KT |
100 ml |
509.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15496285
|
Thermo Scientific Chemicals
039025.KT |
400 ml |
930.63€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Soumis à un traitement thermique à haute température qui confère des propriétés de matériaux spéciaux, notamment une force et une résistance à la corrosion nettement améliorées.Le carbone vitreux offre :
- Résistance à tous les agents de décomposition humides
- Aucun effet de mémoire (adsorption et libération incontrôlées d’éléments étrangers)
- Aucune contamination des échantillons analytiques
- Stabilité des mélanges acides et alcalins
- Aucun effet humide des fontes métalliques
- Une bonne résistance aux chocs thermiques permet un temps de chauffage et de refroidissement rapide
- Résistance à l’usure abrasive
- Bonne conductivité électrique
Spécification
Carbone glasseux | |
Pièce | |
Bécher |