Learn More
Smeg™ Laveur GW4060S pour verrerie avec système de séchage et condenseur à vapeur
Utilisé pour la désinfection thermique antibactérienne. Le laveur GW4060S pour verrerie de laboratoire Smeg Instruments avec système de séchage et condenseur à vapeur est équipé d’un système de verrouillage électronique des portes pour la sécurité de l’utilisateur.
Marque: Smeg™ GW4060S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lavage jusqu’à 95°C
- Contrôle électronique programmable par microprocesseur
- Port série RS232 pour connexion à une imprimante externe ou à un PC
- Système de séchage à air chaud forcé avec filtre à air 98 % DOP
- Condenseur à vapeur à haute efficacité Ecoslim, avec injection d’eau froide
- Distributeur de détergent en poudre alcalin, pompe péristaltique pour neutralisant de liquide acide
- Installation possible de deux pompes péristaltiques supplémentaires
- La chambre de lavage et la porte intérieure sont en acier inox AISI 316 L
- Les panneaux externes sont en acier inox AISI 304
- Deux niveaux de lavage indépendants à travers des guides télescopiques
- Contient un adoucisseur d’eau avec capteur de sel
- Raccordements pour eau froide et eau déminéralisée
- Ne contient pas de chariot
- Programmes : 9 par défaut, 6 libres
- Dimensions externes : L x P x H : 600 x 600 x 850 mm
- Dimensions de travail internes L x P x H : 525 x 490 x 570 mm
Spécification
Laveur pour verrerie avec système de séchage et condenseur à vapeur | |
3 / N / PE 7 kW max | |
50 Hz |
GW4060S | |
400 V |