Learn More
Cole-Parmer™ Papiers de pesée Glassine
Assurez un transfert complet de l’échantillon avec du papier de pesée en glassine. Le papier de pesée en glassine Cole Parmer™ est résistant à l’humidité et non absorbant, avec une surface lisse en glassine.
30.10€ - 41.55€
Spécification
Type de produit | Papier de pesée |
---|---|
Forme | Carré |
Matériau | Papier |
À utiliser avec (application) | Conservent les plateaux de balance propres |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11855212
|
Cole-Parmer™
01338-02 |
102 x 102 mm |
32.65€
500 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11865212
|
Cole-Parmer™
01338-04 |
152 x 152 mm |
41.55€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11845212
|
Cole-Parmer™
01338-00 |
7,6 x 7,6 cm |
30.10€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Assurez un transfert complet de l’échantillon avec du papier de pesée en glassine. Le papier de pesée en glassine Cole Parmer™ est résistant à l’humidité et non absorbant, avec une surface lisse en glassine.
- Conservent les plateaux de balance propres
- Jetable
- Disponibles en trois tailles
Spécification
Papier de pesée | |
Carré | |
Papier | |
Conservent les plateaux de balance propres |