Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bord
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A avec bord Hirschmann Instruments™ sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
28.30€ - 363.00€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté, DURAN™ |
Graduated | Oui |
Classe | A |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10767081
|
Hirschmann™
2800198 |
10000 ml |
363.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10711181
|
Hirschmann™
2800193 |
1000 ml |
55.37€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11768061
|
Hirschmann™
2800180 |
100 ml |
56.90€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11708051
|
Hirschmann™
2800160 |
10 ml |
43.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11778061
|
Hirschmann™
2800185 |
200 ml |
75.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10084720
|
Hirschmann™
2800194 |
2000 ml |
75.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11718051
|
Hirschmann™
2800165 |
20 ml |
28.30€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11788061
|
Hirschmann™
2800186 |
250 ml |
80.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11728051
|
Hirschmann™
2800170 |
25 ml |
32.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11758061
|
Hirschmann™
2800175 |
50 ml |
47.50€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11798061
|
Hirschmann™
2800190 |
500 ml |
67.85€
2 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10430041
|
Hirschmann™
2800197 |
5000 ml |
168.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11772412
|
Hirschmann™
2800152 |
5 ml |
31.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec graduation bleue
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
DIN EN ISO 1042 | |
Verre borosilicaté, DURAN™ | |
Oui | |
A |