Learn More
Mettler Toledo™ Flacons à échantillons en verre
Flacons à échantillons en verre adaptés aux passeurs d’échantillon pour four KF Stromboli. Les flacons d’échantillons en verre Mettler Toledo™ ont une capacité de 20 ml et sont livrés en boîte de 46.
Marque:  Mettler Toledo™ 51108691
Code produit. 10099699
  • 177.00€ / 46 pièces
Expédition estimée: 27-09-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Adaptés au passeur d’échantillon pour four KF Stromboli
  • Capacité de 20 ml
  • 46 flacons/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Verre
46
Passeurs d’échantillon pour four KF Stromboli
20 mL
Lot de 46