Learn More
BUCHI Conduites de vapeur en verre avec Combi-Clip
Tubes de remplacement pour conduit de vapeur pour évaporateurs rotatifs Buchi™.
Marque: BUCHI 032339
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté
- Numéro de joint ST29/32
Spécification
Verre | |
Conduite de vapeur avec Combi-Clip | |
SJ29/32 | |
1 de chaque |