Learn More
Welch™ Station Fluivac à vide en verre
Marque:  Welch™ 112039
Code produit. 11887323
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Station d'aspiration fluivac
• En industrie ou laboratoire
• Flacon collecteur 5L en verre
• Débit 63L/min
• Sur roulettes
• Permet d'aspirer rapidement sans contact physique un liquide renversé. flacon collecteur 5L Verre anti-implosion autoclavable
• Raccordement pour tube souple diamètre interne 6mm
• Pompe à membrane PTFE 63L/min, 100 mbar compatible avec les gaz corrosifs pour aspiration de grande quantité de liquides, huile
• Détecteur de niveau empêchant le débordement de liquide vers la pompe
• Filtre protégeant la pompe des particules
• Poignée de prélèvement avec interrupteur et adaptateur pour pipette pasteur
• Station d'aspiration fluivac
• Inclus avec roulettes et poignée pour déplacement.
Spécification
Spécification
1/boîte
Station Fluivac à vide
Verre
5 l