Learn More
Kimble Chase™ Tube en verre / pilon en PTFE pour broyeur de tissus Potter-Elvehjem™
59.75€ - 63.00€
Spécification
Matériau | Tube en verre / pilon en PTFE |
---|---|
Type de produit | Tube |
À utiliser avec (équipement) | Pour le broyeur de tissus Potter-Elvehjem |
Matériau du pilon | PTFE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille (numérique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille (numérique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10425152
|
Kimble Chase™
885752-0020 |
3 ml | 20 |
63.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10552283
|
Kimble Chase™
885752-0021 |
0,5 ml | 21 |
59.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Spécification
Tube en verre / pilon en PTFE | |
Tube | |
Pour le broyeur de tissus Potter-Elvehjem | |
PTFE |