Learn More
Hirschmann™ Bouchon en verre creux
Pour la fermeture sûre et sécurisée de flacons, bouteilles, tubes et autres appareils de laboratoire. Les bouchons en verre creux Hirschmann Instruments™ sont fabriqués en verre transparent.
Marque:  Hirschmann™ 8900375_OLD
Code produit. 10184241
  • 7.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conformes à la norme DIN 12 252
  • Disponible en plusieurs gammes de tailles