Learn More
BUCHI Robinet d’arrêt en verre pour condenseur C/CR
Pour l’aération du système. Monté sur un connecteur à vide au niveau du piège à froid.
Marque:  BUCHI 040627
Code produit. 10017061
  • 144.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Remplacement de BUCHI OEM
  • Joint de masse de précision pour une étanchéité et un fonctionnement fiables
Spécification
Spécification
Robinet d’arrêt
Rotavapor modèle R-200
SJ18.8/38
18,8/38