Learn More
Karl Hecht™ Spatule Drigalski
Conçues spécifiquement pour l’étalement et la distribution d’échantillons sur des milieux solides. Les spatules Drigalski Karl Hecht™ Assistent™ sont utiles pour les travaux bactériologiques.
Marque:  Karl Hecht™ 41049010
Code produit. 10135421
  • 3.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquées en verre
  • Peuvent également être utilisées comme agitateur
Specifications
Specifications
1 de chaque
Pour les travaux bactériologiques, même les strikeouts, la microscopie et la coloration
Verre
Spatule
45 mm
146 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers