Learn More
Honeywell Safety Products™ Lunettes à verres Supra-Dura™, Solarpro
Click to view available options
Type de produit:
Safety glasses
Description
- Contribuent à réduire la fatigue oculaire et l’éblouissement solaire.
- Le revêtement anti-rayures avancé Supra-Dura™ permet aux verres de résister aux rayures. Les verres résistent aux rayures 5x plus longtemps que les autres revêtements sur le marché (test comparatif de durée de vie des verres effectué à l’aide d’une méthode de test d’abrasion Bayer et pouvant varier d’un environnement ou d’une application à l’autre).
- 100 % diélectrique. Pour une utilisation dans les environnements électriques.
- La structure d’enveloppement inspirée par le sport offre une vision périphérique et une protection latérale supérieures.
- Branches et pont de nez souples et rembourrés pour un ajustement confortable et antiglisse.
- Des branches à cliquet pour un réglage facile de l’angle des verres et un ajustement amélioré.
- Disponibles dans une variété de teintes de verres, y compris à reflets, polarisés et photochromiques.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EC Category PPE 2, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number C9114.2B-D, EC Attestation Number C9114.2B-D, Certifications EN 166 |
Type de lentille | Supra-Dura™ Scratch-resistant |
Revêtement de la lentille | Impact-resistant, Résistants aux rayures |
Description | Diélectrique |
Type de produit | Safety glasses |
À utiliser avec (application) | Building, Construction, Petrochemical and Utility industries. |
Couleur de la monture | Gris |
Nb par paquet | 1paire |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Nylon, TPR |