Learn More
Buerkle™ Flacons d’échantillonnage en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 mL
Description
- Peuvent être utilisé avec Buerkle™ ProfiSampler
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Transparent |
Description | Équipement pour aluminum ProfiSampler, UniSampler Ex |
Comprend | Couvercle |
Matériau | Verre borosilicaté |
Quantité | Pièce |
Transparence | Oui |
Filetage (métrique) | 45 mm |
Couleur de bouchon | Bleu |
Closure Included | Oui |