Learn More
Hach Lange™ Cuves d’échantillon en verre
Cellules d’échantillons en verre Hach Lange, Volume : 10 ml, Taille : 25 x 60 mm, Quantité : 6/boîte
108.36€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10526844
|
Hach Lange™
2427606 |
10 mL | Lot de 6 |
108.36€
6 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Hach Lange Glass Sample Cells, Volume: 10mL, Quantity: 1Each
Spécification
Cellule échantillon |