Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque CCM en verre RP-2/UV254
Marque:  Macherey-Nagel™ 811081
Code produit. 10315882
  • 415.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Verre RP-2
60 Å
Plaque TLC
Constituants végétaux actifs, stéroïdes
∼500 m2/g
10 x 20 cm
5 à 17 μm
50/boîte
UV254
0,75 ml/g
0,25 mm