Learn More
Hirschmann™ Fiole jaugée de classe A à échelle imprimée en verre
Conformément aux règles du règlement de pré-emballage
Marque:  Hirschmann™ 2950185
Code produit. 11863212
  • 193.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Graduation bleue
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
  • Non rodé
  • Avec rebord
  • Échelle imprimée sur le col pour une identification simple et rapide de l’écart de la valeur réelle par rapport à la valeur nominale étalonnée pour IN
Spécification
Spécification
250 ml
220 ml
A
Verre borosilicaté, Verre Duran