Learn More
Hirschmann™ Fiole jaugée de classe A à échelle imprimée en verre
Conformément aux règles du règlement de pré-emballage
Marque: Hirschmann™ 2950173
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Graduation bleue
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
- Non rodé
- Avec rebord
- Échelle imprimée sur le col pour une identification simple et rapide de l’écart de la valeur réelle par rapport à la valeur nominale étalonnée pour IN
Spécification
30 ml | |
125 ml | |
A |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Oui |