Learn More
Hamilton™ Électrode de laboratoire Polilyte
Ne nécessite aucun entretien, avec la précision et la stabilité requises par les électrodes de laboratoire. Les électrodes de laboratoire Hamilton™ Polilyte d’application universelle sont faciles à utiliser.
Marque: Hamilton™ 238403
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Numéro de série, certificat
- Convient parfaitement aux mesures dans les émulsions et les suspensions
- Grâce au Single Pore, l’obstruction de la jonction liquide est pratiquement impossible
Spécification
Laboratoire Polilyte | |
12 mm | |
Verre |
S7 | |
120 mm |