Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipettes Pasteur en verre Volac™
Utilisez ces pipettes pour de nombreuses applications. Les pipettes Pasteur en verre Poulten & Graf™ Volac™ possèdent une épaisseur de paroi légèrement plus conséquente, offrant une plus grande solidité et réduisant le risque de casse en cours d’utilisation ou lors de l’installation des tétines en PVC.
Marque: Poulten & Graf GmbH D812/PP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible avec ou sans bouchon
- Les pipettes en verre sont disponibles en longueurs de 150, 230 et 270 mm
- Les matériaux d’emballage sont soigneusement sélectionnés pour garantir une utilisation facile pour le technicien avec une protection maximale contre la casse pendant le transport ainsi qu’une contamination par les poussières et un peluchage minimal
- Toutes les pipettes standard peuvent être fournies avec des “points scellés” et une marque de séparation
Spécification
BS5732,ISO7712 | |
Non stérile | |
Bouchée | |
230 mm | |
Oui |
verre | |
30 à 35 ml | |
1000/boîte | |
Pipette Pasteur |