Learn More
Macherey-Nagel™ Microinsert en verre à petite ouverture N11-1 / N8-1
Marque: Macherey-Nagel™ 702968
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Transparent | |
0,1 ml | |
Conique | |
100 paquet |
Verre | |
Pour flacons à petite ouverture | |
31 mm | |
Flacons à petite ouverture |