Learn More
Cole-Parmer™ Micropipette en verre
Marque: Cole-Parmer™ 07950-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
plusmn; 1 % | |
0,19 mm | |
Verre | |
1 mu;l | |
Micropipette |
Oui | |
0,635 mm | |
100/boîte | |
31,75 mm | |
Oui |