Learn More
Cole-Parmer™ Micropipette en verre
Marque: Cole-Parmer™ 07950-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
plusmn; 1 % | |
1,09 mm | |
100/boîte | |
100 mm | |
Oui |
0,79 mm | |
verre | |
50 mu;l | |
Micropipette |